Learn More
8-(Tri-n-Butylstannyl)chinolin, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7033996
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
478282-21-2
C21H33NSn
418.21
MFCD09265482
CFXBLYUOIPJSEG-UHFFFAOYSA-N
8-tributylstannyl quinoline, quinoline-8-tributylstannane, quinoline, 8-tributylstannyl, 8-tri-n-butylstannyl quinoline
12179403
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
478282-21-2
C21H33NSn
418.21
MFCD09265482
CFXBLYUOIPJSEG-UHFFFAOYSA-N
8-tributylstannyl quinoline, quinoline-8-tributylstannane, quinoline, 8-tributylstannyl, 8-tri-n-butylstannyl quinoline
12179403
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=C2N=CC=CC2=CC=C1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 8-(Tri-n-butylstannyl)quinoline
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2788
IUPAC-Name 8-(tributylstannyl)quinoline
Formelmasse 418.19
Reinheit (%) 95%