missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One 8-Well-Streifenplatten mit flachem Boden aus Polystyrol

Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA, Pyrogen-frei.

Marke:  Greiner Bio-One 762061

Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.40000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13077823

  • 192.00 € / 400 Stück


Verfügbar ab
06-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • 1 x 8 Streifen
  • Nicht steril
  • Flachboden
Spezifikation

Spezifikation

Nein
20 bis 350 μl
Durchsichtig
Polystyrol
Ja
Hohe Bindungskapazität
388 μ l
MICROLON 600, hohes Bindungsvermögen
Strips
Flach
Ja
400
−20 °C bis 60 °C
100
Nicht steril
8
Videos
Dokumentation