Learn More
80 % Ethanol, molekularbiologischer Gütegrad, Thermo Scientific™
126.04 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
2.5 L
4 L
Verpackung:
Glasflasche
Poly-Flasche
Beschreibung
- 80 % Ethanol und Wassermischung
- DNase-, RNase- und Protease-frei
- Gebrauchsfertige Ethanol-/Wassermischung
- Vorqualifiziert für molekularbiologische Forschungsanwendungen
- Geeignet für die Aufreinigung und Fällung von Nukleinsäuren (DNA und RNA) und Proteinen
- Getestet für die Verwendung mit Applied Biosystems™ MagMAX™ Kits
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethylalkohol |
Farbe | Transparente, farblose Flüssigkeit |
Menge | 2.5 L |
Verpackung | Glasflasche |
Prozentgehaltsbereich | 78% to 82% |
Rückstand nach Verdampfung | 0.001% Maximum |
Reinheit (%) | 80% |
Güte | Molekularbiologie |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 80% Ethanol, for Molecular Biology, Duty Free
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
For Manufacturing and Laboratory Use. Not for beverage use.