Learn More
(8E)-Dodecenylacetat, TRC
Artikelnummer. 30377581
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30377581 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30377581 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD525695250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (E)-8-Dodecen-1-yl acetate
CAS 38363-29-0
Summenformel C14 H26 O2
Menge 250 mg
Synonym 8-Dodecen-1-ol, acetate, (8E)- (9CI), 8-Dodecen-1-ol, acetate, (E)-, (E)-8-Dodecen-1-ol acetate, (E)-8-Dodecen-1-yl acetate, (E)-8-Dodecen-1-yl acetate, (E)-8-Dodecenyl acetate, (E)-8-Dodecenyl acetate, trans-8-Dodecen-1-yl acetate, trans-8-Dodecenyl acetate
InChI-Formel InChI=1S/C14H26O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-14(2)15/h5-6H,3-4,7-13H2,1-2H3/b6-5+
SMILES CCC\C=C\CCCCCCCOC(=O)C
IUPAC-Name [(E)-Dodec-8-enyl]acetat
Molekulargewicht (g/mol) 226.36
Formelmasse 226.1933