Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit unmontierten 8 mm-Braunglasfläschchen mit Schraubgewinde
Mit Komfort-Kits mit 8 mm-Braunglasfläschchen sparen Sie Zeit und verringern das Risiko von Kontaminationen. Jedes Kit enthält 100 Fläschchen und 100 Gewindekappen mit vormontierten Septen.
Marke: Thermo Scientific™ C4013-17
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.38140kg
Beschreibung
Sparen Sie Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren Sie das Kontaminationsrisiko mit den Thermo Scientific™ Komfort-Kits mit 8 mm-Braunglasfläschchen (unmontiert). Jedes Kit enthält 100 Braunglasfläschchen und 100 Gewindekappen mit vormontierten Septen. Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen. Durch transparente Tabletts sind vorhandene Artikel auch ohne Öffnen der Behälter auf einen Blick zu sehen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Durchsichtige Aufbewahrungsbox mit zwei Fächern
- Die Kappen mit Septa sind nicht an den Fläschchen befestigt, sondern in Plastikbeuteln verpackt
Inhalt:
100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit eingesetzten Septen
Spezifikation
Schwarz | |
12 mm | |
Glas, PTFE, Silikon | |
2 ml | |
Fläschchen: C4013-2, Verschluss: C4013-60A | |
2 ml | |
Schraubverschluss (oben offen, 5,5-mm-Öffnung) | |
Komfort-Kit mit nicht montierten Schraubverschlussfläschchen | |
Nein |
Fläschchen: Braunglas; Verschluss: Schwarz, Septen: Rotes PTFE/weißes Silikon | |
Braun | |
Nein | |
Rotes PTFE/weißes Silikon | |
100 | |
Polypropylen | |
32 mm | |
8/425 mm | |
8/425 mm |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.