Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit unmontierten, transparenten 8-mm-Fläschchen mit Schraubgewinde
Artikelnummer. 11543830
Change view
Click to view available options
Verschlussfarbe:
Rosa
Schwarz
Weiß
Verschlusstyp:
Schraubverschluss (oben offen, 5,5-mm-Öffnung)
Schraubverschluss (oben offen, 5,5-mm-Öffnung, mit Flansch)
Schraubverschluss (oben offen, 5-mm-Öffnung)
Schraubverschluss (oben offen, 5-mm-Öffnung, mit Flansch)
Material:
Glas
Glas, PTFE, Silikon
Septum:
PTFE/Silikon
Rotes PTFE/weißes Silikon
Rotes PTFE/weißes Silikon - vorgeschlitzt
Silikon, weiß/PTFE, rot
Weiches blaues Silikon/PTFE
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Artikelnummer. Verschlussfarbe Verschlusstyp Material Septum unitSize
11543830 Schwarz Schraubverschluss (oben offen, 5,5-mm-Öffnung) Glas PTFE/Silikon 1000 Stück
10246133 Schwarz Schraubverschluss (oben offen, 5,5-mm-Öffnung) Glas PTFE/Silikon 100 Stück
10241965 Schwarz Schraubverschluss (oben offen, 5,5-mm-Öffnung, mit Flansch) Glas, PTFE, Silikon Rotes PTFE/weißes Silikon 100 Stück
11377371 Schwarz Schraubverschluss (oben offen, 5,5-mm-Öffnung) Glas, PTFE, Silikon Rotes PTFE/weißes Silikon 100 Stück
12601096 Rosa Schraubverschluss (oben offen, 5,5-mm-Öffnung) Glas, PTFE, Silikon Rotes PTFE/weißes Silikon 100 Stück
10577245 Schwarz Schraubverschluss (oben offen, 5,5-mm-Öffnung, mit Flansch) Glas, PTFE, Silikon Rotes PTFE/weißes Silikon - vorgeschlitzt -
12440128 Schwarz Schraubverschluss (oben offen, 5,5-mm-Öffnung) Glas, PTFE, Silikon Rotes PTFE/weißes Silikon -
11598220 Weiß Schraubverschluss (oben offen, 5-mm-Öffnung, mit Flansch) Glas, PTFE, Silikon Weiches blaues Silikon/PTFE 100 Stück
13121813 Schwarz Schraubverschluss (oben offen, 5-mm-Öffnung) Glas, PTFE, Silikon Silikon, weiß/PTFE, rot 100 Stück
9 options
Artikelnummer. 11543830
Marke: Thermo Scientific™ 60180596
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sparen Sie Zeit und verringern Sie mit diesem Komfort-Kit das Risiko von Kontaminationen. Jedes Kit enthält 100 Klarglasfläschchen und 100 Gewindekappen mit vormontierten Septa.
Sparen Sie Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren Sie das Kontaminationsrisiko. Jedes Thermo Scientific™ Komfort-Kit mit 8 mm-Klarglasfläschchen (nicht montiert) enthält 100 Klarglasfläschchen und 100 Gewindekappen mit vormontierten Septa. Die wiederverwendbaren Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen. Durch transparente Tabletts sind vorhandene Artikel auch ohne Öffnen der Schubladenbox auf einen Blick zu sehen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Durchsichtige Aufbewahrungsbox mit zwei Fächern
  • Die Kappen mit Septa sind nicht an den Fläschchen befestigt, sondern in Plastikbeuteln verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Schwarz
Beschreibung Komfort-Kit, Fläschchen mit Standardöffnung und Schraubgewinde
Innendurchmesser (metrisch) 12 mm
Farbe Klar
Material Glas
Vorgeschlitzt No
Volumen (metrisch) 2 ml
Septum PTFE/Silikon
Enthält Fläschchen: 60180-508, Verschluss: 60180-514/60180-515
Anzahl pro Packung 100
Gesamtvolumen (metrisch) 2 ml
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss (oben offen, 5,5-mm-Öffnung)
Verschlussgröße 8-425
Marking Spot Ja
Septa Size (Metric) 8/425 mm
Durchmesser (metrisch) Öffnung 5.5 mm
Höhe (metrisch) 32 mm
Produkttyp Komfort-Kit mit nicht montierten Schraubverschlussfläschchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.