Learn More
Fisherbrand™ 8 mm Druckkappe, für 8 mm Bördelfläschchen, dünner Durchdringungsbereich
Kappen aus Polyethylen sind chemisch inert und eignen sich für die meisten Chromatographie-Anwendungen.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- 8 mm PE-Aufsteckkappe
- Blau
- Verdünnter Penetrationsbereich
- Die Schnappverschlüsse lassen sich leicht anbringen und entfernen, sodass keine Werkzeuge zum Bördeln und Entdeckeln erforderlich sind
Spezifikation
Blau | |
Polyethylen | |
Druckkappe |
8 mm | |
100 | |
ND8 |