Learn More
9,10-Dimethylanthracen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-115825
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
781-43-1
C16H14
206.29
MFCD00001262
JTGMTYWYUZDRBK-UHFFFAOYSA-N
anthracene, 9,10-dimethyl, unii-di986077vr, ccris 2742, 9,10-dimethyl-anthracene, gnf-pf-2329, acmc-209pdj, 9,10-dimethylanthracen, 9:10-dimethylanthracene, anthracene,10-dimethyl, 9,10-dimethylanthracene
13076
9,10-dimethylanthracen
CC1=C2C=CC=CC2=C(C)C2=CC=CC=C12
781-43-1
C16H14
206.29
MFCD00001262
JTGMTYWYUZDRBK-UHFFFAOYSA-N
anthracene, 9,10-dimethyl, unii-di986077vr, ccris 2742, 9,10-dimethyl-anthracene, gnf-pf-2329, acmc-209pdj, 9,10-dimethylanthracen, 9:10-dimethylanthracene, anthracene,10-dimethyl, 9,10-dimethylanthracene
13076
9,10-dimethylanthracen
CC1=C2C=CC=CC2=C(C)C2=CC=CC=C12
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 9, 10-Dimethylanthracene
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 180°C to 185°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Beilstein 05,II,593
Formelmasse 206.29
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver