Learn More
9,10-Diphenylanthracen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022799
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
1499-10-1
C26H18
330.43
MFCD00001253
FCNCGHJSNVOIKE-UHFFFAOYSA-N
anthracene, 9,10-diphenyl, 9,10-diphenyl anthracene, unii-51bq8iyq9u, 51bq8iyq9u, acmc-1brsc, 9, 9-diphenylanthracene, anthracene,10-diphenyl, 9,10-diphenylanthracene, 9,10-diphenylanthracene 1g, 9,10-diphenylanthracene, analytical standard
15159
CHEBI:51676
9,10-Diphenylanthracen
C1=CC=C(C=C1)C1=C2C=CC=CC2=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C12
1499-10-1
C26H18
330.43
MFCD00001253
FCNCGHJSNVOIKE-UHFFFAOYSA-N
anthracene, 9,10-diphenyl, 9,10-diphenyl anthracene, unii-51bq8iyq9u, 51bq8iyq9u, acmc-1brsc, 9, 9-diphenylanthracene, anthracene,10-diphenyl, 9,10-diphenylanthracene, 9,10-diphenylanthracene 1g, 9,10-diphenylanthracene, analytical standard
15159
CHEBI:51676
9,10-Diphenylanthracen
C1=CC=C(C=C1)C1=C2C=CC=CC2=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C12
9,10-Diphenylanthracene acts as a sensitizer in chemiluminescence. It is used in light sticks in order to produce blue light. It is also useful in blue organic light-emitting diodes (OLEDs) and OLED-based displays. Further, it plays an important role in the preparation of 9,10-difluoro-9,10-diphenyl-9,10-dihydro-anthracene. In addition to this, it is used as an organic semiconductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
9,10-Diphenylanthracen wirkt als Sensibilisator in der Chemolumineszenz. Es wird in Leuchtstäbchen verwendet, um blaues Licht zu erzeugen. Auch in blauen organischen Leuchtdioden (OLEDs) und OLED-basierten Displays nützlich. Darüber hinaus spielt es eine wichtige Rolle bei der Herstellung von 9,10-Difluoro-9,10-Diphenyl-9,10-Dihydro-Anthracen. Darüber hinaus wird es als organischer Halbleiter verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Chloroform, Benzol und Kohlenstoffdisulfid. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 9,10-Diphenylanthracene
Schmelzpunkt 248°C to 254°C
Geruch Odorless
Menge 1 g
Beilstein 1914010
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,chloroform,benzene and carbon disulfide. Insoluble in water.
Formelmasse 330.43
Reinheit (%) 99%