Learn More
9,13b-Dehydro Epinastine, TRC
Artikelnummer. 30368725
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30368725 1 mg 1 Milligramm
30361152 10 mg 10 Milligramm
30353393 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30368725 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2296001MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 706753-75-5
Summenformel C16 H13 N3
Molekulargewicht (g/mol) 247.29
Synonym 9H-Dibenz[c,f]imidazo[1,5-a]azepin-3-amine, 9,13b-Dehydro Epinastine, 9,13b-Dehydroepinastine
SMILES Nc1ncc2c3ccccc3Cc4ccccc4n12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9,13b-Dehydro Epinastine
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H13N3/c17-16-18-10-15-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)19(15)16/h1-8,10H,9H2,(H2,17,18)
Formelmasse 247.1109