Learn More
9-(2-Propenyl)adenine, TRC
Artikelnummer. 30411381
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30411381 5 mg -
30411086 50 mg 50 Milligramm
30419766 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30411381 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP7688055MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4121-39-5
Summenformel C8 H9 N5
Molekulargewicht (g/mol) 175.19
Synonym 9-Allyladenine, N9-Allyladenine, NSC 77154, 9-(2-Propen-1-yl)-9H-purin-6-amine
IUPAC-Name 9-prop-2-enylpurin-6-amine
SMILES Nc1ncnc2c1ncn2CC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-(2-Propenyl)adenine
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H9N5/c1-2-3-13-5-12-6-7(9)10-4-11-8(6)13/h2,4-5H,1,3H2,(H2,9,10,11)
Formelmasse 175.0858