Learn More
9-(4'-Hydroxyaminophenyl)-9H-pyrido[3,4-b]indolhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30389575
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30389575 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30389575 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH7950055MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-(4’-Hydroxyaminophenyl)-9H-pyrido[3,4-b]indole Hydrochloride
CAS 2512209-14-0
Summenformel C17H13N3O.HCl
Menge 5 mg
Synonym Hydroxyaminophenylnorharman Hydrochloride, N-Hydroxy-4-(9H-pyrido[3,4-b]indol-9-yl)
InChI-Formel InChI=1S/C17H13N3O.ClH/c21-19-12-5-7-13(8-6-12)20-16-4-2-1-3-14(16)15-9-10-18-11-17(15)20;/h1-11,19,21H;1H
SMILES ONC(C=C1)=CC=C1N2C3=C(C=CC=C3)C4=C2C=NC=C4.Cl
IUPAC-Name N-(4-(9H-Pyrido[3,4-b]indol-9-yl)phenyl)Hydroxylaminhydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 311.76
Formelmasse 311.57