Learn More
9-(4'-Hydroxyaminophenyl)-9H-pyrido[3,4-b]indolhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30405113
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30405113 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30405113 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH79500525MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-(4’-Hydroxyaminophenyl)-9H-pyrido[3,4-b]indole Hydrochloride
CAS 2512209-14-0
Summenformel C17H13N3O.HCl
Menge 25 mg
Synonym Hydroxyaminophenylnorharman Hydrochloride, N-Hydroxy-4-(9H-pyrido[3,4-b]indol-9-yl)
InChI-Formel InChI=1S/C17H13N3O.ClH/c21-19-12-5-7-13(8-6-12)20-16-4-2-1-3-14(16)15-9-10-18-11-17(15)20;/h1-11,19,21H;1H
SMILES ONC(C=C1)=CC=C1N2C3=C(C=CC=C3)C4=C2C=NC=C4.Cl
IUPAC-Name N-(4-(9H-Pyrido[3,4-b]indol-9-yl)phenyl)Hydroxylaminhydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 311.76
Formelmasse 311.57