Learn More
9,9-Di-n-Hexyl-2,7-Dibromfluoren, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7038067
168.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
189367-54-2
C25H32Br2
492.339
MFCD03427215
OXFFIMLCSVJMHA-UHFFFAOYSA-N
9,9-dihexyl-2,7-dibromofluorene, 2,7-dibromo-9,9-dihexyl-9h-fluorene, 2,7-dibromo-9,9-di-n-hexylfluorene, 9h-fluorene, 2,7-dibromo-9,9-dihexyl, 2,7-dibromo-9,9-dihexyl-fluorene, acmc-1c0sw, ksc491i1r, 9,9-di-n-hexyl-2,7-dibromofluorene, 2,7-dibromo-9,9-dihexyl-9h-fluorene homopolymer
3539647
2,7-Dibrom-9,9-Dihexylfluoren
CCCCCCC1(C2=C(C=CC(=C2)Br)C3=C1C=C(C=C3)Br)CCCCCC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
189367-54-2
C25H32Br2
492.339
MFCD03427215
OXFFIMLCSVJMHA-UHFFFAOYSA-N
9,9-dihexyl-2,7-dibromofluorene, 2,7-dibromo-9,9-dihexyl-9h-fluorene, 2,7-dibromo-9,9-di-n-hexylfluorene, 9h-fluorene, 2,7-dibromo-9,9-dihexyl, 2,7-dibromo-9,9-dihexyl-fluorene, acmc-1c0sw, ksc491i1r, 9,9-di-n-hexyl-2,7-dibromofluorene, 2,7-dibromo-9,9-dihexyl-9h-fluorene homopolymer
3539647
2,7-Dibrom-9,9-Dihexylfluoren
CCCCCCC1(C2=C(C=CC(=C2)Br)C3=C1C=C(C=C3)Br)CCCCCC
It finds its application as an intermediate for polymeric light-emitting diodes and as an OLED material because of their pure blue emission and efficient electroluminescence coupled with a high charge-carrier mobility and good process ability.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Findet Anwendung als Zwischenprodukt für polymere Leuchtdioden und als OLED-Material aufgrund seiner reinen Blauemission und effizienten Elektrolumineszenz bei gleichzeitig hoher Ladungsträgermobilität und guter Prozessfähigkeit.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 9,9-Di-n-hexyl-2,7-dibromofluorene
Schmelzpunkt 67°C to 71°C
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 492.33
Reinheit (%) 98%