Learn More
9-Anthracenmethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
An anthracene derivative used in Diels-Alder reactions. Also used in the preparation of 9-anthracenylmethyl-1-piperazinecarboxylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein Anthrazin-Derivat, das bei Diels-Alder-Reaktionen verwendet wird. Wird auch bei der Herstellung von 9-anthracenylmethyl-1-piperazinecarboxylat verwendet.
Löslichkeit
Löslich in heißem Methanol, sehr schwache Trübung.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Ein Anthrazin-Derivat, das bei Diels-Alder-Reaktionen verwendet wird. Wird auch bei der Herstellung von 9-anthracenylmethyl-1-piperazinecarboxylat verwendet.
Löslichkeit
Löslich in heißem Methanol, sehr schwache Trübung.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 9-Anthracenemethanol |
Schmelzpunkt | 160°C to 165°C |
Menge | 10 g |
Beilstein | 1873402 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in hot methanol very faint turbidity. |
Formelmasse | 208.26 |
Reinheit (%) | 97% |