Learn More
9-Anthracencarboxaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510260
40.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
642-31-9
C15H10O
206.24
MFCD00001254
YMNKUHIVVMFOFO-UHFFFAOYSA-N
9-anthraldehyde, 9-anthracenecarboxaldehyde, 9-anthrylaldehyde, 9-formylanthracene, 9-anthracenecarbaldehyde, 9-anthrylcarboxaldehyde, ccris 3165, nsc 15, anthracene-9-aldehyde, anthracene-9-carboxaldehyde
69504
anthracene-9-carbaldehyde
O=CC1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
642-31-9
C15H10O
206.24
MFCD00001254
YMNKUHIVVMFOFO-UHFFFAOYSA-N
9-anthraldehyde, 9-anthracenecarboxaldehyde, 9-anthrylaldehyde, 9-formylanthracene, 9-anthracenecarbaldehyde, 9-anthrylcarboxaldehyde, ccris 3165, nsc 15, anthracene-9-aldehyde, anthracene-9-carboxaldehyde
69504
anthracene-9-carbaldehyde
O=CC1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 9-Anthracenecarboxaldehyde
Schmelzpunkt 103.0°C to 107.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in chloroform
Formelmasse 206.24
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Nadeln