Learn More
9-Benzhydryliden-10-anthron, Thermo Scientific™™
Catalog Number p-63792
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
667-91-4
C27H18O
358.44
MFCD00019172
SPOJSTUMWGMCFP-UHFFFAOYSA-N
69586
10-benzhydrylidenanthracen-9-on
C1=CC=C(C=C1)C(=C2C3=CC=CC=C3C(=O)C4=CC=CC=C42)C5=CC=CC=C5
667-91-4
C27H18O
358.44
MFCD00019172
SPOJSTUMWGMCFP-UHFFFAOYSA-N
69586
10-benzhydrylidenanthracen-9-on
C1=CC=C(C=C1)C(=C2C3=CC=CC=C3C(=O)C4=CC=CC=C42)C5=CC=CC=C5
Chemischer Name oder Material 9-Benzhydrylidene-10-anthrone
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 203.0°C to 207.0°C
Farbe beige-gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 07, 551
Synonym 9-benzhydrylidene-10-anthrone, 10-diphenylmethylene anthracen-9 10h-one, 10-diphenylmethylidene anthracen-9-one, anthrafuchson, 10-benzhydrylidene-9-anthrone, 10-diphenylmethylene anthracen-9-one, 9-diphenylmethylene-10 9h-anthracenone, 9 10h-anthracenone,10-diphenylmethylene, 10-diphenylmethylene-9 10h-anthracenone #, 9 10h-anthracenone, 10-diphenylmethylene
Formelmasse 358.44
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver