Learn More
9-beta-D-Arabinofuranosyladenin-5‚-Monophosphat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Disrupts viral DNA synthesis. Competitive viral DNA polymerase inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Unterbricht die virale DNA-Synthese. Konkurrenzfähiger Inhibitor der viralen DNA-Polymerase. Aktiv gegen Herpes simplex und Varicella zoster Viren in vivo.
Löslichkeit
Löslich in Wasser bei 4 mg/ml
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Vor Oxidationsmittel und Hitze schützen. Im Kühlschrank lagern.
Unterbricht die virale DNA-Synthese. Konkurrenzfähiger Inhibitor der viralen DNA-Polymerase. Aktiv gegen Herpes simplex und Varicella zoster Viren in vivo.
Löslichkeit
Löslich in Wasser bei 4 mg/ml
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Vor Oxidationsmittel und Hitze schützen. Im Kühlschrank lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 9-beta-D-Arabinofuranosyladenine-5'-monophosphate |
Farbe | Weiß |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water at 4mg/ml |
Formelmasse | 347.22 |
Reinheit (%) | 99% |
Physikalische Form | Pulver |