Learn More
9-Bromo-10-Phenylanthracen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
It is used as an OLED material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als OLED-Material verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in heißem Toluol, Dimethylformamid.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Wird als OLED-Material verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in heißem Toluol, Dimethylformamid.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 9-Bromo-10-phenylanthracene |
Schmelzpunkt | 154°C to 158°C |
Farbe | Gelb |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 2277064 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Soluble in hot toluene,dimethylformamide. |
Formelmasse | 333.23 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Pulver |