Learn More
9-Brom-9-phenylfluoren, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4089986
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
55135-66-5
C19H13Br
321.21
MFCD00075522
HYQXNCDBSALQLB-UHFFFAOYSA-N
9-bromo-9-phenyl-9h-fluorene, 9-brom-9-phenyl-9h-fluoren, zlchem 855, acmc-209ll7, 9-bromo-9-phenyl-fluorene, 9-bromanyl-9-phenyl-fluorene, hyqxncdbsalqlb-uhfffaoysa, 9-bromo-9-phenylfluorene, 9h-fluorene, 9-bromo-9-phenyl
231624
9-Brom-9-Phenylfluoren
C1=CC=C(C=C1)C2(C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C42)Br
55135-66-5
C19H13Br
321.21
MFCD00075522
HYQXNCDBSALQLB-UHFFFAOYSA-N
9-bromo-9-phenyl-9h-fluorene, 9-brom-9-phenyl-9h-fluoren, zlchem 855, acmc-209ll7, 9-bromo-9-phenyl-fluorene, 9-bromanyl-9-phenyl-fluorene, hyqxncdbsalqlb-uhfffaoysa, 9-bromo-9-phenylfluorene, 9h-fluorene, 9-bromo-9-phenyl
231624
9-Brom-9-Phenylfluoren
C1=CC=C(C=C1)C2(C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C42)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 9-Bromo-9-phenylfluorene
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 99°C to 101°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 321.21
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 9-Bromo-9-phenylfluorene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.