Learn More
9-Bromanthracen 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-71730
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1564-64-3
C14H9Br
257.13
MFCD00001243
ZIRVQSRSPDUEOJ-UHFFFAOYSA-N
anthracene, 9-bromo, 9-bromo anthracene, 9-bromo-anthracene, 9-anthracenyl bromide, 9-bromanthracen, pubchem9183, 9-bromoanthrene, acmc-209ddx, 9-bromoanthracene, dsstox_cid_29080
74062
9-Bromanthracen
C1=CC=C2C(=C1)C=C3C=CC=CC3=C2Br
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1564-64-3
C14H9Br
257.13
MFCD00001243
ZIRVQSRSPDUEOJ-UHFFFAOYSA-N
anthracene, 9-bromo, 9-bromo anthracene, 9-bromo-anthracene, 9-anthracenyl bromide, 9-bromanthracen, pubchem9183, 9-bromoanthrene, acmc-209ddx, 9-bromoanthracene, dsstox_cid_29080
74062
9-Bromanthracen
C1=CC=C2C(=C1)C=C3C=CC=CC3=C2Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 9-Bromoanthracene
Namenshinweis 96%
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 98°C to 100°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 05, 665
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 257.13
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 9-Bromoanthracene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.