Learn More
9-Bromnonsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 9-Bromononanoic Acid |
| CAS | 41059-02-3 |
| Summenformel | C9H17BrO2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 9-bromo-nonanoic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H17BrO2/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9(11)12/h1-8H2,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)CCCCCCCCBr |
| IUPAC-Name | 9-Brommononansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 237.13 |