missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
9-Bromophenanthren, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
9-Bromophenanthrene is used as halogenated building block. Isotope labelled 9-Bromophenanthrene (B687200), a halogenated polycyclic aromatic hydrocarbon that has been seen to have a room temperature phosphorescence that can be induced by β-cyclodextrin (β-CD) in the presence of cyclohexane; however, trace Fe(III) causes a decrease of the RTP emission.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
9-Bromphenanthren wird als halogenierter Baustein verwendet. Isotop mit der Bezeichnung 9-Bromphenanthren (B687200), ein polyzyklischer aromatischer Halogenkohlenwasserstoff, der eine Phosphoreszenz bei Raumtemperatur aufweist, die durch β-Cyclodextrin (β-CD) in Gegenwart von Cyclohexan induziert werden kann; Fe(III)-Spuren verursachen jedoch eine Verringerung der RTP-Emission.
Löslichkeit
Löslich in Toluol und Chloroform (50 mg/ml).
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
9-Bromphenanthren wird als halogenierter Baustein verwendet. Isotop mit der Bezeichnung 9-Bromphenanthren (B687200), ein polyzyklischer aromatischer Halogenkohlenwasserstoff, der eine Phosphoreszenz bei Raumtemperatur aufweist, die durch β-Cyclodextrin (β-CD) in Gegenwart von Cyclohexan induziert werden kann; Fe(III)-Spuren verursachen jedoch eine Verringerung der RTP-Emission.
Löslichkeit
Löslich in Toluol und Chloroform (50 mg/ml).
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 9-Bromophenanthrene |
Schmelzpunkt | 62°C to 66°C |
Siedepunkt | 190°C (1.2 mmHg) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1869927 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in toluene,and chloroform (50mg/ml). |
Formelmasse | 257.14 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'