Learn More
9-(Chlormethyl)anthracen, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
9-(Chloromethyl)anthracene is used as a blocking group reagent used for carboxylic acids, phenols, mercaptans and thiophenols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
9-(Chlormethyl)anthracen wird als Blockierungsreagenz für Carbonsäuren, Phenole, Mercaptane und Thiophenole verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
9-(Chlormethyl)anthracen wird als Blockierungsreagenz für Carbonsäuren, Phenole, Mercaptane und Thiophenole verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 9-(Chloromethyl)anthracene |
Schmelzpunkt | 138°C to 142°C |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Beilstein | 1873394 |
Formelmasse | 226.71 |
Reinheit (%) | ≥98% |