Learn More
9-cis-Retinsäuremethylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 9-cis Retinoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 58526-50-4 |
| Summenformel | C21 H30 O2 |
| Menge | 2.5 mg |
| Synonym | Retinoic acid','methyl ester','9-cis- (9CI), 9-cis-Methyl retinoate, 9-cis-Retinoic acid methyl ester, Methyl 9-cis-retinoate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H30O2/c1-16(9-7-10-17(2)15-20(22)23-6)12-13-19-18(3)11-8-14-21(19,4)5/h7,9-10,12-13,15H,8,11,14H2,1-6H3/b10-7+,13-12+,16-9-,17-15+ |
| SMILES | COC(=O)\C=C(/C)\C=C\C=C(\C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C |
| IUPAC-Name | Methyl-(2E,4E,6Z,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 314.46 |
| Formelmasse | 314.2246 |