missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
9-cis-Retinol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemischer Name oder Material | 9-cis Retinol |
| CAS | 22737-97-9 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C20 H30 O |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | Retinol','9-cis-, 9-cis-Retinol, 9-cis-Vitamin A alcohol, (2E,4E,6Z,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,4,6,8-nonatetraen-1-ol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H30O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,21H,7,10,14-15H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8-,17-13+ |
| SMILES | C\C(=C\C=C\C(=C\CO)\C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C |
| IUPAC-Name | (2E,4E,6Z,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-Trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 286.45 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?