missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

9-cis-Retinol, TRC

Artikelnummer. 30417094
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30417094 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30417094 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR2520955MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 9-cis Retinol
CAS 22737-97-9
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C20 H30 O
Menge 5 mg
Synonym Retinol','9-cis-, 9-cis-Retinol, 9-cis-Vitamin A alcohol, (2E,4E,6Z,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,4,6,8-nonatetraen-1-ol
InChI-Formel InChI=1S/C20H30O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,21H,7,10,14-15H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8-,17-13+
SMILES C\C(=C\C=C\C(=C\CO)\C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
IUPAC-Name (2E,4E,6Z,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-Trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 286.45
Formelmasse 286.2297
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.