Learn More
9-Decen-1-ol, ≥ 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024576
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
13019-22-2
C10H20O
156.269
MFCD00002992
QGFSQVPRCWJZQK-UHFFFAOYSA-N
9-decen-1-ol, decylenic alcohol, 1-decen-10-ol, omega-decenol, 9-decenol, omega-decen-1-ol, .omega.-decen-1-ol, .omega.-decenol, 9-decene-1-ol, 9-decene1-ol
25612
dez-9-en-1-ol
C=CCCCCCCCCO
13019-22-2
C10H20O
156.269
MFCD00002992
QGFSQVPRCWJZQK-UHFFFAOYSA-N
9-decen-1-ol, decylenic alcohol, 1-decen-10-ol, omega-decenol, 9-decenol, omega-decen-1-ol, .omega.-decen-1-ol, .omega.-decenol, 9-decene-1-ol, 9-decene1-ol
25612
dez-9-en-1-ol
C=CCCCCCCCCO
It finds it uses in a wide range of fragrances, especially in fine fragrances and soaps, in floral, rose petal or herbal fragrances. 9-Decen-1-ol is used in the preparation of semifluorinated acids required for the synthesis of poly(styrene-b-semi fluorinated isoprene) block copolymers with -CF2H-terminated side groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es findet seine Verwendung in einer Vielzahl von Duftstoffen, insbesondere in Parfums und Seifen als Blumen-, Rosen- oder Kräuterduft. 9-Decen-1-ol wird zur Herstellung von semifluorierten Säuren verwendet, die für die Synthese von Poly(Styrol-b-semifluoriertem Isopren)-Blockcopolymeren mit -CF2H-terminierten Seitengruppen erforderlich sind.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C, 0.16 g/l. Löslich in Alkohol, Dipropylenglycol, Paraffinöl.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 9-Decen-1-ol
Schmelzpunkt -13°C
Dichte 0.847
Siedepunkt 235°C
Flammpunkt 104°C (219°F)
Geruch Pleasant
Brechungsindex 1.448
Menge 25 g
Beilstein 1750928
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 20°C 0.16g/L. Soluble in alcohol,dipropylene glycol,paraffin oil.
Formelmasse 156.27
Reinheit (%) ≥90%