Learn More
9-Ethylcarbazole, 99%
Product Code. 11424773
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
100g
250g
Codice prodotto. Quantity unitSize
11424773 250 g 250g
11448750 100 g 100g
11414773 1000 g 1000g
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11424773
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11653.30
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 86-28-2 | C14H13N | 195.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86-28-2
Molecular Formula C14H13N
Molecular Weight (g/mol) 195.27
MDL Number MFCD00004967
InChI Key PLAZXGNBGZYJSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethylcarbazole, 9-ethyl-9h-carbazole, 9h-carbazole, 9-ethyl, carbazole, 9-ethyl, n-ethylcarbazol, n-ethyl carbazole, unii-6ak165l0ro, ccris 6847, 9h-ethylcarbazole, 9-ethyl carbazole
PubChem CID 6836
IUPAC Name 9-ethylcarbazole
SMILES CCN1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Specifica
Melting Point 67°C to 71°C
Boiling Point 166°C (4 mmHg)
Flash Point 186°C (367°F)
Quantity 250 g
Beilstein 148115
Formula Weight 195.27
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material 9-Ethylcarbazole
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.