Learn More
9-Fluorenmethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757932
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
24324-17-2
C14H12O
196.25
MFCD00001139
XXSCONYSQQLHTH-UHFFFAOYSA-N
9-fluorenemethanol, 9-fluorenylmethanol, 9h-fluorene-9-methanol, 9-fluorenyl methanol, 9h-fluoren-9-yl methanol, fluorene-9-methanol, 9-hydroxymethylfluorene, 9-fluorenmethanol, hofm, fluoren-9-yl methanol
90466
OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
24324-17-2
C14H12O
196.25
MFCD00001139
XXSCONYSQQLHTH-UHFFFAOYSA-N
9-fluorenemethanol, 9-fluorenylmethanol, 9h-fluorene-9-methanol, 9-fluorenyl methanol, 9h-fluoren-9-yl methanol, fluorene-9-methanol, 9-hydroxymethylfluorene, 9-fluorenmethanol, hofm, fluoren-9-yl methanol
90466
OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 9-Fluorenemethanol
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 104°C to 107°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 06, III, 3507
Fieser 05,308; 03,145; 04,237; 13,134
IUPAC-Name (1H-Fluoren-9-yl)methanol
Formelmasse 196.25
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver