Learn More
9-Fluorenon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11429723
26.46 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
486-25-9
C13H8O
180.206
MFCD00001141
YLQWCDOCJODRMT-UHFFFAOYSA-N
9-fluorenone, 9h-fluoren-9-one, fluorenone, 9-oxofluorene, diphenylene ketone, unii-az9t83s2aq, ccris 593, 9h-fluorene-9-one, az9t83s2aq, 9-fluoreneone
10241
CHEBI:17922
fluoren-9-on
C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C2=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
486-25-9
C13H8O
180.206
MFCD00001141
YLQWCDOCJODRMT-UHFFFAOYSA-N
9-fluorenone, 9h-fluoren-9-one, fluorenone, 9-oxofluorene, diphenylene ketone, unii-az9t83s2aq, ccris 593, 9h-fluorene-9-one, az9t83s2aq, 9-fluoreneone
10241
CHEBI:17922
fluoren-9-on
C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C2=O
9-Fluorenone is used in the preparation of antimalarial drugs. It is a fluorene derivative. Further, it is used in functional polymer and in dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
9-Fluorenon wird bei der Herstellung von Malaria-Medikamenten verwendet. Es handelt sich um ein Fluorderivat. Darüber hinaus wird es in funktionellen Polymeren und Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Aceton, Ether und Benzol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 9-Fluorenone
Schmelzpunkt 82°C to 85°C
Dichte 0.9
Siedepunkt 342°C
Flammpunkt 163°C (325°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Menge 100 g
Beilstein 1636531
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,acetone,ether and benzene.
Formelmasse 180.21
Reinheit (%) ≥98%