Learn More
9-Fluorenon-Hydrazon, 97 %, Thermo Scientific™™
Catalog Number p-4813293
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
13629-22-6
C13H10N2
194.24
YCNUILAKOMIBAL-UHFFFAOYSA-N
9-fluorenone hydrazone, fluoren-9-one, hydrazone, fluorenone hydrazone, 9h-fluoren-9-ylidene hydrazine, 9h-fluoren-9-one, hydrazone, fluoren-9-one hydrazone, 9h-fluoren-9-ylidenehydrazine, fluorenonhydrazon, fluoren-9-ylidenediazane, fluoren-9-ylidene-hydrazine
83627
fluoren-9-ylidenehydrazin
C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C2=NN
13629-22-6
C13H10N2
194.24
YCNUILAKOMIBAL-UHFFFAOYSA-N
9-fluorenone hydrazone, fluoren-9-one, hydrazone, fluorenone hydrazone, 9h-fluoren-9-ylidene hydrazine, 9h-fluoren-9-one, hydrazone, fluoren-9-one hydrazone, 9h-fluoren-9-ylidenehydrazine, fluorenonhydrazon, fluoren-9-ylidenediazane, fluoren-9-ylidene-hydrazine
83627
fluoren-9-ylidenehydrazin
C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C2=NN
Chemischer Name oder Material 9-Fluorenone hydrazone
Schmelzpunkt 148.0°C to 150.0°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 07,I,251
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 194.24
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 9-Fluorenone hydrazone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.