Learn More
9-Hydroxy-3-(2-hydroxyethyl)-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, TRC
Artikelnummer. 30397518
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30397518 25 mg -
30389837 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30397518 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH94311525MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 181525-38-2
Summenformel C11 H12 N2 O3
Molekulargewicht (g/mol) 220.22
Synonym 9-Hydroxy-3-(2-hydroxyethyl)-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-(2-Hydroxyethyl)-2-methyl-9-hydroxy-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-(2-Hydroxyethyl)-9-hydroxy-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
IUPAC-Name 9-hydroxy-3-(2-hydroxyethyl)-2-methylpyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
SMILES CC1=C(CCO)C(=O)N2C=CC=C(O)C2=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Hydroxy-3-(2-hydroxyethyl)-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H12N2O3/c1-7-8(4-6-14)11(16)13-5-2-3-9(15)10(13)12-7/h2-3,5,14-15H,4,6H2,1H3
Formelmasse 220.0848