Learn More
9-Hydroxy-4-methoxyacridin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15408799
Click to view available options
Menge:
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 9-Hydroxy-4-methoxyacridine
CAS 35308-00-0
Schmelzpunkt ∽286°C (decomposition)
Summenformel C14H11NO2
MDL-Nummer MFCD00005027
Menge 1 g
Beilstein 200297
Synonym 4-methoxyacridin-9-ol, 9-hydroxy-4-methoxyacridine, 4-methoxy-9-acridinol, 4-methoxyacridin-9 10h-one, 9-acridinol, 4-methoxy, 10h-acridin-9-one, 4-methoxy, 9 10h-acridinone, 4-methoxy, 4-methoxy-9-acridanone, 4-methoxyacridon, acmc-20ah2d
InChI-Schlüssel ZYEVJRPVZZGDRM-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC2=C1NC3=CC=CC=C3C2=O
IUPAC-Name 4-Methoxy-10H-Acridin-9-on
Molekulargewicht (g/mol) 225.247
PubChem CID 51991
Formelmasse 225.25
Reinheit (%) 97%