missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 9-Hydroxy-9-Fluorencarbonsäure, 97 %

Catalog Number p-7026419
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
467-69-6
C14H10O3
226.231
MFCD00001137
GXAMYUGOODKVRM-UHFFFAOYSA-N
flurenol, 9-hydroxy-9-fluorenecarboxylic acid, flurecol, 9-hydroxy-9h-fluorene-9-carboxylic acid, glycolic acid, diphenylene, 9h-fluorene-9-carboxylic acid, 9-hydroxy, flurecol bsi:iso, unii-4tkt65am8p, 9-hydooxyfluorene-9-carboxylic acid, 9-hydroxy-9-fluorene carboxyli acid
10087
CHEBI:82015
9-hydroxyfluoren-9-carbonsäure
C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C2(C(=O)O)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
467-69-6
C14H10O3
226.231
MFCD00001137
GXAMYUGOODKVRM-UHFFFAOYSA-N
flurenol, 9-hydroxy-9-fluorenecarboxylic acid, flurecol, 9-hydroxy-9h-fluorene-9-carboxylic acid, glycolic acid, diphenylene, 9h-fluorene-9-carboxylic acid, 9-hydroxy, flurecol bsi:iso, unii-4tkt65am8p, 9-hydooxyfluorene-9-carboxylic acid, 9-hydroxy-9-fluorene carboxyli acid
10087
CHEBI:82015
9-hydroxyfluoren-9-carbonsäure
C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C2(C(=O)O)O
Chemischer Name oder Material 9-Hydroxy-9-fluorenecarboxylic acid
Schmelzpunkt ∼164°C (decomposition)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 1314711
Formelmasse 226.23
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'