Learn More
9-Methyladenine, 98%
Catalog Number p-159766
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
700-00-5
C6H7N5
149.16
MFCD00047232
WRXCXOUDSPTXNX-UHFFFAOYSA-N
9-methyladenine, 9-methyl-9h-purin-6-amine, n9-methyladenine, 9-methyl-9h-adenine, 6-amino-9-methylpurine, 9h-purin-6-amine, 9-methyl, adenine, 9-methyl, 9-methyl-9h-purin-6-ylamine, ccris 6905, chembl65976
69689
CHEBI:40526
9-methyl-9H-purin-6-amine
CN1C=NC2=C(N)N=CN=C12
700-00-5
C6H7N5
149.16
MFCD00047232
WRXCXOUDSPTXNX-UHFFFAOYSA-N
9-methyladenine, 9-methyl-9h-purin-6-amine, n9-methyladenine, 9-methyl-9h-adenine, 6-amino-9-methylpurine, 9h-purin-6-amine, 9-methyl, adenine, 9-methyl, 9-methyl-9h-purin-6-ylamine, ccris 6905, chembl65976
69689
CHEBI:40526
9-methyl-9H-purin-6-amine
CN1C=NC2=C(N)N=CN=C12
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 9-Methyladenine
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 300°C to 302°C
Farbe Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg
Beilstein 26, V,16, 128
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,dmso
Formelmasse 149.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 9-Methyladenine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /