Learn More
9-Methylanthracen, 99 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 126300050
Weitere Details : CAS : 779-02-2 Netto-Gewicht : 0.05500kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Menge | 5g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
779-02-2 | |
192.26 | |
anthracene, 9-methyl, unii-65nk4cin03, ccris 2740, 9-methyl anthracene, 9-methyl-anthracene, anthracen-9-ylmethyl, acmc-209pcm, 9-methylanthracene, wln: l c666j b1, 9-methylanthracene, analytical standard | |
9-Methylanthrazen |
C15H12 | |
CPGPAVAKSZHMBP-UHFFFAOYSA-N | |
13068 | |
CC1=C2C=CC=CC2=CC3=CC=CC=C13 |
Spezifikation
9-Methylanthracene | |
Authentic | |
1.066 | |
orange bis Gelb | |
5g | |
98.5% min. (GC) | |
05,II,586 | |
CPGPAVAKSZHMBP-UHFFFAOYSA-N | |
9-Methylanthrazen | |
13068 | |
Kristalle oder kristallines Pulver |
1.0660g/mL | |
Glasflasche | |
196.0°C to 197.0°C (12.0mmHg) | |
76.0°C to 79.0°C | |
779-02-2 | |
C15H12 | |
anthracene, 9-methyl, unii-65nk4cin03, ccris 2740, 9-methyl anthracene, 9-methyl-anthracene, anthracen-9-ylmethyl, acmc-209pcm, 9-methylanthracene, wln: l c666j b1, 9-methylanthracene, analytical standard | |
CC1=C2C=CC=CC2=CC3=CC=CC=C13 | |
192.26 | |
192.26 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
- 9-Methylanthracene
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.