Learn More
9-Phenanthroic Acid, TRC
Artikelnummer. 30421402
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30421402 10 mg -
30409025 100 mg 100 Milligramm
30428301 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30421402 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP33838010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 837-45-6
Summenformel C15H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 222.24
Synonym NSC 1922
IUPAC-Name phenanthrene-9-carboxylic acid
SMILES OC(=O)c1cc2ccccc2c3ccccc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Phenanthroic Acid
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H10O2/c16-15(17)14-9-10-5-1-2-6-11(10)12-7-3-4-8-13(12)14/h1-9H,(H,16,17)
Formelmasse 222.0681