Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ 90 ° Vorstöße, gebogen
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05025003
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11866184
  • 32.33 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
90°-Krümmer
Duran Glas
NS 24/29