Beschreibung
- Die Brillen verbinden ein attraktives Aussehen mit robuster Qualität
- Leichtes, sportliches Design mit Panoramagläsern sorgt für maximalen Komfort
- Dauerhafte Anti-Beschlag-Leistung, auch nach wiederholter Reinigung
- Weiche, zweiteilige Bügel für einen bequemen, rutschfesten Griff
- Bügel endet flach und mit Öffnung zum Befestigen eines Brillenbands
- Erhältlich mit einem Blendschutzfilter (9194885)
Supravision Excellence Beschichtung
- Innenseite: Beschlagfrei
- Außenabmessungen: Kratzfest und chemikalienbeständig
- Die Objektive sind leicht zu reinigen und weniger schmutzanfällig
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001 |
| Objektivtyp | Panoramablick |
| Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
| Filtertyp | Sonnenblendung |
| Linsenfärbung | Silbern verspiegelt |
| Produkttyp | Ergonomische Schutzgläser |
| Rahmenfarbe | Schwarz, Grau |
| Modell | 9194 i-Works |
| Transmissionswert | 0,53 |
| Material | Polycarbonat |
| Mehr anzeigen |