Learn More
uvex Pheos Schutzbrille
Artikelnummer. 17267301 Alle ansehen Uvex Produkte
Change view
Click to view available options
Linsenbeschichtung:
Beschlagfrei
Beschlagfrei, Kratzfest
Kratzfest
Linsenfärbung:
Bernsteinfarben
Grau
Hellbraun
Klar
Silbern verspiegelt
Rahmenfarbe:
Blau, grau
Rot, grau
Schwarz, gelb
Schwarz, hellblau
Weiß und Limettengrün
Weiß, Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsenbeschichtung Linsenfärbung Rahmenfarbe unitSize
17267301 Beschlagfrei Silbern verspiegelt Blau, grau 1 Stück
17257301 Beschlagfrei, Kratzfest Bernsteinfarben Schwarz, gelb 1 Stück
17217301 Beschlagfrei, Kratzfest Klar Schwarz, hellblau 1 Stück
17227301 Beschlagfrei, Kratzfest Klar Blau, grau 1 Stück
17237301 Beschlagfrei, Kratzfest Klar Rot, grau 1 Stück
17207301 Beschlagfrei, Kratzfest Grau Weiß, Schwarz 1 Stück
17297291 Beschlagfrei, Kratzfest Hellbraun Weiß, Schwarz 1 Stück
17247301 Kratzfest Klar Blau, grau 1 Stück
15366082 Beschlagfrei, Kratzfest Klar Weiß und Limettengrün 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17267301 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 9198885
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine weiche Komponente, die jeweils direkt an das Glas anschließt, bietet optimalen Schutz vor Staub und Wasser. Der innovative X-tended Augenschutz passt sich dem Gesicht des Trägers an und sorgt für verbesserten Komfort. Die X-Twist Bügeltechnologie sor
  • Schutzbrille mit modernem, sportlichem Design
  • Die doppelsphärischen Gläser bieten ein großes Sichtfeld.
  • Kann problemlos mit anderen Formen von PSA kombiniert werden.
Supravision Excellence Beschichtung
  • Innenseite: Beschlagfrei
  • Außenabmessungen: Kratzfest und chemikalienbeständig
  • Die Gläser sind leicht zu reinigen und weniger schmutzanfällig.
Supravision Sapphire Beschichtung
  • Innen: Kratzfest und chemikalienbeständig
  • Außen: Kratzfest und chemikalienbeständig
  • Die Antihafteigenschaften ermöglichen eine einfache Entfernung von fettem/wässrigem Schmutz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001
Objektivtyp Doppelsphärisch
Linsenbeschichtung Beschlagfrei
Linsenfärbung Silbern verspiegelt
Produkttyp Schutzbrillen
Zur Verwendung mit (Geräte) Gehörschutz, Helme und Bump-Kappen
Rahmenfarbe Blau, grau
Modell 9198 Pheos CX2
Transmissionswert 0,12
Einzelheiten zur Belüftung Belüftet
Material Polycarbonat
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Kunststoff
UV-Schutz UV400.
Frame Type Standard
Labeling W 166 FT CE - 5-3,1 W1 FTN CE