Beschreibung
- Weiches Nasenstück mit auffälligem X-Design für maximalen Tragekomfort
- Die Kombination aus hartem und weichem Material sorgt für eine druckfreie Passform
- Komfort-Schieber ermöglichen eine flexible Neigung der Bügel
- Die Geometrie der Seitenarme ist äußerst kompatibel mit anderen Formen der persönlichen Schutzausrüstung.
Supravision Excellence Beschichtung
- Innenraum: Antibeschlag
- Außenmaterial: Kratzfest und chemikalienbeständig
- Die Gläser sind leicht zu reinigen und weniger schmutzanfällig
Supravision Sapphire Beschichtung
- Innen: Kratzfest und chemikalienbeständig
- Außen: Kratzfest und chemikalienbeständig
- Die Antihafteigenschaften ermöglichen eine einfache Entfernung von fettem/wässrigem Schmutz
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 166:2001, EN 170:2002 |
| Objektivtyp | Supravision Excellence |
| Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
| Linsenfärbung | Klar |
| Produkttyp | Ergonomische Schutzbrille |
| Rahmenfarbe | Blau, anthrazit |
| Enthält | Komfort-Schieber |
| Modell | 9199 X-Fit Pro |
| Material | Polycarbonat |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Mehr anzeigen |