Learn More
Corning™ Zellkulturbehandelte 96-Well- Halbfläche-Mikrotiterplatte mit flachem Boden
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15368271 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Verpackung:
20/Packung, 100/Karton
4/Packung
Packungsgröße:
100 Stück
16 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verpackung unitSize
15368271 4/Packung 16 Stück
10501853 20/Packung, 100/Karton 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15368271 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 4680
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Farbe: Schwarz, transparenter Boden; Sterilität: Steril; Deckel: Mit Deckel
Der Folienboden bietet eine flache und optisch klare Oberfläche, die die Autofokuszeit reduziert, den Durchsatz erhöht und daher für Zellwachstum ideal geeignet ist.
  • TC-behandelte, schwarze Mikrotiterplatte mit flachem Boden
  • Aus Cycloolefin-Copolymer
  • Die Filmbodenstärke von 127 μm eignet sich gut für die bildgebende Mikroskopie
  • Die Well-Bodenplanität von <50 μm gewährleistet Ebenheit für bildgebende Geräte.
  • Geringe Hintergrundfluoreszenz und minimaler Crosstalk ermöglichen höchstmögliche optische Qualität für zellbasierte Assays.
  • Die 96-Well-Mikrotiterplatte mit halbem Bereich reduziert den Reagenzienverbrauch.
  • Steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Halbfläche
Deckel Mit Deckel
Array 8 x 12
Verpackung 4/Packung
Bindungsart TC-behandelt
Farbe Schwarz, Klar durchsichtiger Boden
Zur Verwendung mit (Geräte) Für die zellbasierten High-Content-Assays mit Bildgebungssystemen
Material Cycloolefin Copolymer
Anzahl Wells 96
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Zellkultur
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Anzahl pro Karton 16/Karton
Anzahl pro Packung 4/Packung