Learn More
Greiner Bio-One 96-Well-Mikrotiterplatten mit kaminförmigen Wells und rundem (U) Böden
Für Screening mit hohem Durchsatz in zellbasierten Testsystemen.
Marke: Greiner Bio-One 650206
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.20000kg
Beschreibung
- Nicht-pyrogenisch
- Konisches Well-Design mit flachem Boden
- Gewährleistet ein präzises Pipettieren
- Reduziert das Totvolumen der Wells
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Verhindert Kapillareffekte
- Ermöglicht eine effiziente Integration
Spezifikation
Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA, Pyrogen-frei. | |
8 x 12 | |
Gelb | |
96 | |
Nicht steril | |
U-förmig | |
10 | |
-196 °C bis +121 °C |
Standard | |
Nicht autoklavierbar | |
Polypropylen | |
50 bis 300 μl | |
355 μl | |
100 | |
100/Karton | |
128 x 85 x 15 mm |