Learn More
Greiner Bio-One 96-Well-Mikrotiterplatten mit halbem ELISA-Bereich
Für diagnostische und immunologische Forschungsanwendungen. Greiner Bio-One 96-Well Standard-ELISA-Mikrotiterplatten mit hoher Bindungskapazität sind frei von nachweisbarer DNase, RNase und humaner DNA.
Marke: Greiner Bio-One 675001
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.30000kg
Beschreibung
- Nicht-pyrogen
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Material: Kristallklares Polystyrol
- Alphanumerische Well-Kodierung
- Geeignet für Transmissionsmessungen
- Well-zu-Well-Abstand: 9 mm
- Insbesondere tre-
Zertifizierungen
DIN ISO 9001
Spezifikation
Halbfläche | |
Mittleres Bindungsvermögen | |
Polystyrol | |
Nicht steril | |
Flach | |
40/Karton |
8 x 12 | |
Durchsichtig | |
96 | |
Microlon Mittleres Bindungsvermögen | |
10 |