Learn More
Greiner Bio-One 96-Well-Mikrotiterplatten mit halbem ELISA-Bereich
Beschreibung
- Nicht-pyrogen
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Material: Kristallklares Polystyrol
- Alphanumerische Well-Kodierung
- Geeignet für Transmissionsmessungen
- Well-zu-Well-Abstand: 9 mm
- Insbesondere tre-
Zertifizierungen
DIN ISO 9001
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Halbfläche |
| Array | 8 x 12 |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Unsteril |
| Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
| Wellform | Flacher Boden (F-Well) |
| Menge | 40/Karton |
| Wellformat | Kaminähnlich |