Learn More
Corning™ 96-Well-Mikrotiterplatte mit halber Fläche, High-Content-Imaging-Technologie, niedrigem Boden, Filmboden und Deckel
Alle ansehen Corning Produkte
Beschreibung
Schwarze Mikrotiterplatten mit hochwertiger, optisch hochwertiger Filmbeschichtung eignen sich ideal für die Durchführung von zellbasierten Assays mit hohem Inhaltsgehalt unter Verwendung von Bildgebungssystemen. Die niedrige Grundplatte ermöglicht ein ungehindertes Ablesen aller Vertiefungen, selbst bei Verwendung von Objektiven mit hoher numerischer Apertur. Die Folienunterseite bietet eine ebene und optisch klare Oberfläche, die die Autofokuszeit verkürzt, den Durchsatz erhöht und ideal für das Zellwachstum geeignet ist. Mikrotiterplatte und Folie werden aus cyclischem Olefin-Copolymer (COC) hergestellt, das hervorragende optische Eigenschaften aufweist.
- 96-Well-Mikrotiterplatte, halbe Fläche, High-Content-Imaging, niedriger Boden, Filmboden, mit Deckel
- Das COC-Material ermöglicht eine breite chemische Beständigkeit (einschließlich DMSO) und eine hohe mechanische Stabilität.
- Ultraklare Folie mit 127 μDie Schichtdicke m eignet sich gut für die Bildgebungsmikroskopie.
- Die Ebenheit des Filmbodens zwischen und innerhalb der Wells liegt innerhalb von 50 μm und 10 μm, jeweils optimiert für Anwendungen mit hohem Inhaltsgehalt
- Geringe Autofluoreszenz und Doppelbrechung
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Deckel | Mit Deckel |
| Kulturfläche | 0,16 cm2 |
| Array | 8 x 12 |
| Farbe | Schwarz, Klar durchsichtiger Boden |
| Material | Cycloolefin Copolymer |
| Anzahl Wells | 96 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 50 μl |
| Sterilität | Steril |
| Oberflächenbehandlung | Gewebekultur |
| Mehr anzeigen |