Learn More
Greiner Bio-One 96-Well Mikrotiterplatten
Die Herstellung ohne Oberflächenbehandlung verringert die biomolekulare Bindung bei sensiblen biochemischen Screening-Anwendungen. Die unbehandelten Greiner Bio One™ 96-Well Assay-Mikrotiterplatten sind aus Polystyrol oder Polypropylen gefertigt und in verschiedenen Well-Anordnungen verfügbar.
150.00 € - 441.43 €
Spezifikation
Barcode | Alphanumerisch |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | DIN ISO 9001 |
Format | Standard |
Deckel | Ohne Deckel |
Array | 8 x 12 |
Produktcode | Marke | Gesamtvolumen (metrisch) Well | Material | Wellform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gesamtvolumen (metrisch) Well | Material | Wellform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10242711
|
Greiner Bio-One
651101 |
234 μl | Polystyrol | V-Form |
159.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10008800
|
Greiner Bio-One
650101 |
323 μl | Polystyrol | U |
164.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10252711
|
Greiner Bio-One
655101 |
382 μl | Polystyrol | Flach |
150.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10780175
|
Greiner Bio-One
651201 |
340 μl | Polypropylen | V |
409.46 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10123261
|
Greiner Bio-One
650201 |
355 μl | Polypropylen | U |
441.43 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Die Stellfläche ist mit automatischen Systemen kompatibel
- Rückverfolgbarkeit bis zur Produktion durch festgelegtes Chargennummernsystem
- Frei von nachweisbaren Endotoxinen (0.003 EU/ml) und regelmäßig mit einem von der FDA zugelassenen kinetischen turbidimetrischen LAL-Test (Limulus Amoebocyte Assay) getestet
- Hergestellt aus laugengeprüften Rohstoffen
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Pyrogenfrei
- Nach DIN ISO 9001-Richtlinien hergestellt
- Eigenständig stehende Wells bei Modellen mit Kamin-Konstruktion verringern die Gefahr von Probenübertragung und Kreuzkontamination
Spezifikation
Alphanumerisch | |
Standard | |
8 x 12 | |
96 | |
Unbehandelt | |
50 Packung |
DIN ISO 9001 | |
Ohne Deckel | |
Transparent | |
Unsteril | |
Ja |