Learn More
Greiner Bio-One 96-Well-Mikrotiterplatten mit festem Boden
Für Screenings mit hohem Durchsatz und für Assays
215.18 €
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Deckel | Mit Deckel; ohne Deckel |
Array | 8 x 12 |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Polystyrol |
Produktcode | Marke | Wellform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Wellform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10625821
|
Greiner Bio-One
650161 |
U-förmig |
215.18 €
100 Stück |
N/A | |||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
10267061
|
Greiner Bio-One
651161 |
Konisch |
215.18 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Pyrogenfrei
- Ideal geeignet für Agglutinationstests
- Keine scharfen Ecken, sodass sie einfach und sauber pipettiert werden können
- Geeignet für +/- Analysen
- Robuster Boden
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
Polystyrol | |
Steril | |
4800 x g (Ausschwingrotor) | |
100/Karton |
Mit Deckel; ohne Deckel | |
Durchsichtig | |
96 | |
Unbehandelt | |
100 |