Learn More
Eppendorf™ Sterile 96-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen mit U-förmigem Boden
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10035423 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Weiß, Klar durchsichtiger Boden
Packungsgröße:
240 Stück
80 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
10035423 Weiß, Klar durchsichtiger Boden 80 Stück
10626674 Weiß, Klar durchsichtiger Boden 240 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10035423 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 0030602200
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit dieser Mikrotiterplatte aus Polypropylen können Sie Proben pipettieren, kontrollieren und zurückgewinnen. Eppendorf™ Sterile 96-Well-Mikrotiterplatten mit U-förmigem Boden aus Polypropylen eignen sich ideal für Assays, die eine hohe Beständigkeit gegenüber Temperatur oder Lösungsmitteln erfordern.
  • Unübertroffenes, transparentes Polypropylen (PP) für bessere Sichtbarkeit der Proben
  • OptiTrack™ Matrix: Bis zu 30 % schnellere Probenidentifizierung und weniger Pipettierfehler durch kontrastreiche alphanumerische Beschriftung
  • RecoverMax™ Well-Design: Optimierte Well-Geometrie für minimales Restvolumen und ausgezeichnete Mischeigenschaften
  • Die erhöhten Well-Ränder und glatten Oberfläche sorgen auch bei Heißversiegelung für zuverlässiges Schließen
  • g-Safe™: Außergewöhnliche Zentrifugationsstabilität bis 6,000 × g
  • Polypropylen gewährleistet eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, mechanische Beanspruchung und extreme Temperaturen
  • Ohne Gleitadditive, Plastifizierer oder Biozide hergestellt – Materialien, die negative Auswirkungen auf Bioassays haben könnten
  • Garantierte Funktionalität von -86 bis 100 °C
  • Autoklavierbar (121 °C, 20 min)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Array 8 x 12
Farbe Weiß, Klar durchsichtiger Boden
Material Polypropylen
Anzahl Wells 96
Sterilität Steril
Wellform Runder Boden (U-Well)
Menge 80/Packung
Rahmenfarbe Weiß